Imprimer
2-Bromodiethylacetic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914403-25G OR914403-5G
APOSOR914403-25GEA 502 EUR
APOSOR914403-25G APOSOR914403-5G
2-Bromodiethylacetic acid 96%
2-Bromodiethylacetic acid
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046512
Numéro CAS: 5456-23-5