Imprimer
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methyl-D-mandelic acid
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 509 EUR
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00961860
Numéro CAS: 31284-89-6