Imprimer
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 257 EUR
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095084
Numéro CAS: 1678-53-1