Imprimer
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 85.7 EUR
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₃
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04035587
Numéro CAS: 105174-97-8