Imprimer
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 498 EUR
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042796
Numéro CAS: 5617-70-9