Imprimer
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 178 EUR
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Poids moléculaire: 210.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113693
Numéro CAS: 734529-57-8