Imprimer
(S)-(+)-Ketopinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913787-1G OR913787-5G
APOSOR913787-1GEA 33 EUR
APOSOR913787-1G APOSOR913787-5G
(S)-(+)-Ketopinic acid 95%
(S)-(+)-Ketopinic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168053
Numéro CAS: 40724-67-2