Imprimer
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 788 EUR
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460918
Numéro CAS: 14590-53-5