Imprimer
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913782-1G OR913782-250MG
APOSOR913782-1GEA 473 EUR
APOSOR913782-1G APOSOR913782-250MG
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671566
Numéro CAS: 70423-38-0