Imprimer
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Aminomethyl)cyclohexanone, N-BOC protected, tert-Butyl ((4-oxocyclohexyl)methyl)carbamate, 4-N-Boc-aminomethyl-cyclohexanone
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 46.4 EUR
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Poids moléculaire: 227.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839885
Numéro CAS: 809273-70-9