Imprimer
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913381-100MG OR913381-1G OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA 58 EUR
APOSOR913381-100MG APOSOR913381-1G APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formule: C₉H₂₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025421
Numéro CAS: 372195-85-2