Imprimer
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 36.4 EUR
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Poids moléculaire: 214.2600 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08166304
Numéro CAS: 92235-39-7