Imprimer
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913260-1G OR913260-250MG
APOSOR913260-1GEA 41.6 EUR
APOSOR913260-1G APOSOR913260-250MG
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776618
Numéro CAS: 194490-14-7