Imprimer
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913258-10G OR913258-1G OR913258-5G
APOSOR913258-10GEA 142 EUR
APOSOR913258-10G APOSOR913258-1G APOSOR913258-5G
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776607
Numéro CAS: 766557-02-2