Imprimer
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913177-10G OR913177-1G OR913177-5G
APOSOR913177-10GEA 386 EUR
APOSOR913177-10G APOSOR913177-1G APOSOR913177-5G
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738923
Numéro CAS: 89776-74-9