Imprimer
3-Cyanophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913147-10G OR913147-1G OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA 287 EUR
APOSOR913147-10G APOSOR913147-1G APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411079
Numéro CAS: 1878-71-3