(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864823 Numéro CAS: 25373-56-2 |