Imprimer
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913113-1G OR913113-250MG
APOSOR913113-1GEA 290 EUR
APOSOR913113-1G APOSOR913113-250MG
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 31408-17-0