Imprimer
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR913044-1G OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA 111 EUR
APOSOR913044-1G APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972322
Numéro CAS: 27911-63-3