Imprimer
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-tert-Butylsulphanyl-pyridine-2-carbonitrile
OR913011-1G OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA 435 EUR
APOSOR913011-1G APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116127
Numéro CAS: 178811-40-0