Imprimer
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 183 EUR
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115408
Numéro CAS: 19499-61-7