Imprimer
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912904-10G OR912904-1G OR912904-5G
APOSOR912904-10GEA 346 EUR
APOSOR912904-10G APOSOR912904-1G APOSOR912904-5G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Formule: C₈H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788188
Numéro CAS: 41959-35-7