Imprimer
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR912899-1G OR912899-5G
APOSOR912899-1GEA 122 EUR
APOSOR912899-1G APOSOR912899-5G
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16039350
Numéro CAS: 68175-07-5