Imprimer
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912867-25G OR912867-5G
APOSOR912867-25GEA 192 EUR
APOSOR912867-25G APOSOR912867-5G
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425881
Numéro CAS: 53312-77-9