Imprimer
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912865-1G OR912865-5G
APOSOR912865-1GEA 21.5 EUR
APOSOR912865-1G APOSOR912865-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425693
Numéro CAS: 53078-70-9