Imprimer
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912859-1G OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA 270 EUR
APOSOR912859-1G APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 88751-05-7