Imprimer
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912853-1G OR912853-5G
APOSOR912853-1GEA 0 EUR
APOSOR912853-1G APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411744
Numéro CAS: 85231-15-8