Imprimer
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912852-1G OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA 432 EUR
APOSOR912852-1G APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411638
Numéro CAS: 342899-35-8