Imprimer
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 502 EUR
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1019512-92-5