Imprimer
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912822-1G OR912822-5G
APOSOR912822-1GEA 24.4 EUR
APOSOR912822-1G APOSOR912822-5G
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093326
Numéro CAS: 27825-21-4