Imprimer
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912808-1G OR912808-5G
APOSOR912808-1GEA 21.5 EUR
APOSOR912808-1G APOSOR912808-5G
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Formule: C₉H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181023
Numéro CAS: 57696-89-6