Imprimer
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 632 EUR
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684437
Numéro CAS: 609-69-8