Imprimer
3-Bromo-7-nitroindole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 75.9 EUR
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684155
Numéro CAS: 397864-11-8