Imprimer
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 470 EUR
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 60…61 °C/0,5mmHg
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02181145
Numéro CAS: 74663-96-0