Imprimer
Isocyanate de benzoyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912716-100G OR912716-25G
APOSOR912716-100GEA 0 EUR
APOSOR912716-100G APOSOR912716-25G
Isocyanate de benzoyle 95%
Isocyanate de benzoyle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₅NO₂
Densité: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002032
Numéro CAS: 4461-33-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III