4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₀N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01646350 Numéro CAS: 52311-20-3 |