Imprimer
1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA 480 EUR
APOSOR912604-100G APOSOR912604-25G
1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine 98%
1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Poids moléculaire: 174.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955617
Numéro CAS: 14432-16-7