Imprimer
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912561-1G OR912561-500MG OR912561-5G
APOSOR912561-1GEA 348 EUR
APOSOR912561-1G APOSOR912561-500MG APOSOR912561-5G
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19103264
Numéro CAS: 31932-87-3