Imprimer
N-Boc-aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl phenylcarbamate
OR912520-100G OR912520-25G
APOSOR912520-100GEA 237 EUR
APOSOR912520-100G APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043723
Numéro CAS: 3422-01-3