Imprimer
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
OR912488-1G OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA 72.5 EUR
APOSOR912488-1G APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238638
Numéro CAS: 2480-86-6