Imprimer
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 328 EUR
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233948
Numéro CAS: 76439-45-7