Imprimer
2,3,5-Triméthylanisole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 325 EUR
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Triméthylanisole 95+%
2,3,5-Triméthylanisole
Formule: C₁₀H₁₄O
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142783
Numéro CAS: 20469-61-8