Imprimer
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-2-hydroxy-pyrimidine·HCl
OR912364-1G OR912364-25G OR912364-5G
APOSOR912364-1GEA 125 EUR
APOSOR912364-1G APOSOR912364-25G APOSOR912364-5G
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one
Formule: C4H3ClN2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09250871
Numéro CAS: 54326-16-8