Imprimer
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
OR912344-10G OR912344-25G OR912344-5G
APOSOR912344-10GEA 261 EUR
APOSOR912344-10G APOSOR912344-25G APOSOR912344-5G
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine 95%
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083057
Numéro CAS: 3082-64-2