Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 133 EUR
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065597
Numéro CAS: 2130-96-3