Imprimer
Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9123-1G OR9123-10G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 173 EUR
APOSOR9123-1G APOSOR9123-10G APOSOR9123-5G
Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formule: C₇H₈N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665817
Numéro CAS: 89694-35-9