Imprimer
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912272-100G OR912272-25G
APOSOR912272-100GEA 60.1 EUR
APOSOR912272-100G APOSOR912272-25G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059560
Numéro CAS: 38289-28-0