1-Chloro-4-éthoxybenzène 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉ClO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058931 Numéro CAS: 622-61-7 |