Imprimer
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912206-100G OR912206-25G
APOSOR912206-100GEA 0 EUR
APOSOR912206-100G APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08361769
Numéro CAS: 3816-66-8