Imprimer
3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
OR912189-100G OR912189-25G
APOSOR912189-100GEA 348 EUR
APOSOR912189-100G APOSOR912189-25G
3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol 98%
3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol
Formule: C₈H₁₀OS
Numéro MDL: MFCD00045773
Numéro CAS: 3120-74-9